missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP44 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16842935 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16842935 20 μL 20 Mikroliter
16832935 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16842935 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 244571AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a mosaic protein that belongs to at least two families: the vacuolar protein sorting 10 domain-containing receptor family, and the low density lipoprotein receptor family. The encoded protein also contains fibronectin type III repeats and an epidermal growth factor repeat. The encoded protein is translated as a preproprotein and likely plays roles in endocytosis and sorting. There may be an association between expression of this locus and Alzheimer′s Disease.

Spezifikation

Antigen CEP44
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.41 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CEP44
Gen-Zugriffsnummer Q5HZK1, Q9C0F1
Gen-Alias CEP44, KIAA1712, PS1TP3
Gensymbole Cep44
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CEP44 Fusion Protein Ag19961
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 382010, 80817
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.