Learn More
CEP70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16280-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885864
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CEP70 plays a role in the organization of both preexisting and nascent microtubules in interphase cells. During mitosis, it is required for the organization and orientation of the mitotic spindle.
Spezifikation
Spezifikation
CEP70
Polyclonal
Unconjugated
CEP70
BITE, centrosomal protein 70kDa, Centrosomal protein of 70 kDa, CEP70, p10 binding protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
367153, 68121, 80321
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5PQQ9, Q6IQY5, Q8NHQ1
Cep70
CEP70 Fusion Protein Ag9365
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat