Learn More
Tocris Bioscience™ Ceramide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001120
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001120 10 mg 10 Milligramm
30001121 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001120 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0744/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ser/Thr protein phosphatase activator
A potent modulator of cell proliferation and differentiation. Activates protein phosphatase-1 (PP1) and -2A (PP2A), as well as ceramide-activated protein phosphatase (CAPP) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3102-57-6
Summenformel C20H39NO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceramide
Menge 10 mg
Formelmasse 341.53
Reinheit >98%
Molekulargewicht 341.54