Learn More
Hirschmann™ Ceramus™-Classic Fix Flaschenaufsatz-Spender
Garantiert beständige Präzision und Volumendispensierung mit reproduzierbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Hirschmann™ Ceramus™ Classic Spender sind das bewährte Gerät für die manuelle Dosierung mit hochwertigen Materialien, einfacher Handhabung und ausgereiftem Bedienkomfort zur Erleichterung der Laborroutine.
Marke: Hirschmann™ 9331100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Für feste und variable Volumina von 0,2 ml bis 60 ml
- Das komplette Gerät kann bei 121 °C ohne Demontage dampfsterilisiert werden
- Saugschlauch-Anschluss mit Gewinde
- Kolben aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik
- Digitale Volume-Konfigurationseinstellung, kalibriert für lebenslange Dauer
- Optimale chemische und thermische Beständigkeit von Medien-trasportierenden Teilen
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Dispenser | |
5 ml | |
0,6% |
Keramik | |
Flasche |