Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Fix Flaschenaufsatz-Spender
Beschreibung
- Für feste und variable Volumina von 0,2 ml bis 60 ml
- Das komplette Gerät kann bei 121 °C ohne Demontage dampfsterilisiert werden
- Freie Rotation
- Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
- Digitale Volume-Konfigurationseinstellung, kalibriert für lebenslange Dauer
- Verwendung im Temperaturbereich von -4 °C bis 50 °C
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Material | Keramik |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Enthält | 3 Gewindeadapter (A 32, S 40, A 38), 1 Saugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Auswurfeinheit, 1 Montageschlüssel, individuelle Seriennummer, Kalibrierzertifikat. |
| Präzision | 0,6% |