Learn More
Gestigkeit Harry CERAN™ Heizplatte
Beschreibung
- Konstruktion: Die CERAN™ Niedrigmassenplatte wird elektrisch über die gesamte Oberfläche hinweg erhitzt und ist in einen hochwertigen Edelstahlrahmen eingebettet, der auf einem intern isolierten Edelstahlgehäuse montiert ist.
- Die Temperaturregelung erfolgt über einen elektronischen NiCr-Ni-Temperaturfühler (Regelbereich zwischen 50 °C und 500 °C). Der Regler ist in ein Aluminiumdruckguss-Gehäuse integriert. Die Aufheizzeit für 500 °C beträgt ca. 8 Minuten. Bei der Serie EB ist die elektrische Verbindung zwischen der Steuerung und der Heizplatte durch einen flexiblen Metallschlauch geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Temperatur (metrisch) | 50 bis 500 °C |
| Wirkleistung | 3000 W |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |
| Abmessungen (L x B x H) | 350 x 500 x 100 mm |