missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cerebellin, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15438069
Click to view available options
Menge:
1 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cerebellin
CAS 94071-26-8
Farbe Weiß
Summenformel C69H113N23O23
MDL-Nummer MFCD00167553
Menge 1 mg
Synonym cerebellin, cerebellin rat, cerebellin rat 9ci, nh2-ser-gly-ser-ala-lys-val-ala-phe-ser-ala-ile-arg-ser-thr-asn-his-oh
InChI-Schlüssel ADHFFUOAOLWHGU-JPDUFPOXSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3R)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-6-Amino-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{2-[(2S)-2-Amino-3-hydroxypropanamido]acetamido}-3-hydroxypropanamido]propanamido]hexanamido]-3-methylbutanamido]propanamido]-3-phenylpropanamido]-3-hydroxypropanamido]propanamido]-3-methylpentanamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-3-hydroxypropanamido]-3-hydroxybutanamido]-3-carbamoylpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 1632.80
PubChem CID 25078121
Formelmasse 1632.8
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'