Learn More
Alfa Aesar™ Cerfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO)
Marke: Alfa Aesar™ 012377.FI
Weitere Details : CAS : 7440-45-1 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1333 Chem class : 4.1 Pack group : II
Menge | 50 x 50 mm |
---|
Descrizione
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Identificatori chimici
7440-45-1 | |
140.116 | |
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N | |
23974 | |
cerium |
Ce | |
MFCD00010924 | |
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium | |
CHEBI:33369 | |
[Ce] |
Specifica
Cerium foil | |
50 x 50 mm | |
7440-45-1 | |
Ce | |
UN1333 | |
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N | |
cerium | |
140.116 | |
23974 | |
Folie | |
Silberfarben bis grau |
≈1.04g/25x25mm | |
0.25mm (0.01 in.) thick | |
(REO) | |
MFCD00010924 | |
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium | |
[Ce] | |
Odorless | |
Mylar unter Argonatmosphäre | |
CHEBI:33369 | |
99.9% |