Learn More
Cer(III)-bromid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051061
63.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14457-87-5
Br3Ce
379.83
MFCD00016004
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Cerium tribromide; Cerous bromide
cerium(3+) tribromide
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14457-87-5
Br3Ce
379.83
MFCD00016004
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Cerium tribromide; Cerous bromide
cerium(3+) tribromide
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Cerium(III) bromide is used as an additive for chemical reagent. Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1560°C
Chemischer Name oder Material Cerium(III) bromide
Schmelzpunkt 733°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Grau bis weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,1995
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 379.83
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 5.18 g/mL