Learn More
Cer(III)-sulfat-Octahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10017632
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
10450-59-6
Ce2O12S3·8H2O
712.55
MFCD00149641
10450-59-6
Ce2O12S3·8H2O
712.55
MFCD00149641
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cerium(III) sulfate octahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle und/oder Stückchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 38.0 to 40.5% (Ce)
Strukturformel Ce2(SO4)3·8H2O
Fieser 09,99
Merck Index 10, 1961
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 712.55
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) sulfate octahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.