Learn More
Cer(IV)-oxid, Poliermittel, 57 g (2 oz), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451567
53.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
57 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Poliermittel für IR-Kristallfenster
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) oxide
Physikalische Form Partikel
Namenshinweis Polishing compound
Geruch Odorless
Partikelgröße APS ≈3 Micron
Menge 57 g
CAS 1306-38-3
Summenformel CeO2
MDL-Nummer MFCD00010933
InChI-Schlüssel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
IUPAC-Name Dioxocerium
Molekulargewicht (g/mol) 172.114
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Formelmasse 172.12