Learn More
Alfa Aesar™ Cer(IV)-trifluormethansulfonat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ L20056.14
Weitere Details : CAS : 107792-63-2 Netto-Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324486
  • 153.00 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Cerium(IV)-Trifluormethanesulfonat wird als starkes Oxidationsmittel bei der Oxidation von Benzylalkoholen und Alkylbenzen zu Arylaldehyden bzw. Arylketonen verwendet. Kann auch als Katalysator für die hochwirksame Entfernung von tert-Butyldimethylsilylethern verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
107792-63-2
736.369
BYAJTISDHIASIP-UHFFFAOYSA-J
9875257
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
C4CeF12O12S4
MFCD03844746
cerium iv trifluoromethanesulfonate, cerium iv triflate, cerium trifluoromethanesulfonate, acmc-20alhh, ceric triflate, cerium iv trifluoromethanesulphonate, cerium iv trifluoromethanesulfonate, ?ce cf3so3 4, trifluoromethanesulfonic acid, cerium iv salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-,cerium 4+ salt 4:1
Cer(4+);trifluormethansulfonat
Spezifikation
Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate
25g
C4CeF12O12S4
cerium iv trifluoromethanesulfonate, cerium iv triflate, cerium trifluoromethanesulfonate, acmc-20alhh, ceric triflate, cerium iv trifluoromethanesulphonate, cerium iv trifluoromethanesulfonate, ?ce cf3so3 4, trifluoromethanesulfonic acid, cerium iv salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-,cerium 4+ salt 4:1
BYAJTISDHIASIP-UHFFFAOYSA-J
Cer(4+);trifluormethansulfonat
9875257
98%
Hygroscopic
107792-63-2
MFCD03844746
Soluble in water.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
736.369
736.39
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation