Learn More
Caesiumacetat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460730
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460730 25 g 25 Gramm
11470730 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044434.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cesium acetate is used in organic synthesis especially in the Perkin reaction to prepare unsaturated cinnamic-type acids. It is used in petroleum drilling fluids as an alternative to cesium formate. In organometallic chemistry, it is an additive for metal-ctalyzed coupling reactions. It is also used in the inversion of stereo chemistry of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3396-11-0
Summenformel C2H3CsO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.949
MDL-Nummer MFCD00013056
InChI-Schlüssel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-Name Cäsium;acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium acetate
Schmelzpunkt 194°C
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 191.95
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Schwach
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine