Learn More
Cäsiumbromid, ultratrocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337867
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337867 10 g 10 Gramm
11347867 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014289.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is used as reagent, intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-69-1
Summenformel BrCs
Molekulargewicht (g/mol) 212.81
MDL-Nummer MFCD00010954
InChI-Schlüssel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC-Name Caesiumbromid
SMILES [Br-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1300°C
Chemischer Name oder Material Cesium bromide
Schmelzpunkt 636°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,2009
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(55g/100mL at 20 C)
Formelmasse 212.81
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1.6984
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.44 g/mL