Learn More
Cäsiumchlorid, Reagenzgütegrad, 99.9 %, Honeywel ™
Catalog Number 15652940
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Caesiumchlorid, Caesiummonochlorid, Caesiumchlorid CsCl, Dichlorid aus Caesium, Tricaesium-Trichlorid, Caesium1+-Ionenchlorid, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
caesium(1+) chloride
[Cl-].[Cs+]
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Caesiumchlorid, Caesiummonochlorid, Caesiumchlorid CsCl, Dichlorid aus Caesium, Tricaesium-Trichlorid, Caesium1+-Ionenchlorid, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
caesium(1+) chloride
[Cl-].[Cs+]
Reagenzgütegrad, 99.9 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Caesiumchlorid
Menge 100 g
Strukturformel CsCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 168.36 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Verpackung Poly-Flasche