Learn More
Cäsiumchromat, 99+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495647
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495647 10 g 10 Gramm
11405657 50 g 50 Gramm
11415657 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23619.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13454-78-9
Summenformel CrCs2O4
Molekulargewicht (g/mol) 381.80
MDL-Nummer MFCD00016050
InChI-Schlüssel BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium chromate, cesium chromate 99.9+%, dicesium dioxido dioxo chromium, dicesium chromate, cesium chromate cs2cro4, chromic acid h2cro4 , dicesium salt, caesium chromate, cro4.2cs, acmc-1bym2, dicaesium 1+ chromate 2-
PubChem CID 61613
IUPAC-Name Dikcaesium;dioxido(dioxo)chrom
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Cesium chromate
Menge 10 g
UN-Nummer UN3087
Formelmasse 381.81
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic