Learn More
Cesium Hexafluorophosphate, TRC
Artikelnummer. 30363444
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363444 100 mg 100 Milligramm
30352135 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC280025100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16893-41-7
Summenformel CsF6P
Molekulargewicht (g/mol) 277.87
IUPAC-Name cesium;hexafluorophosphate
SMILES [Cs+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Hexafluorophosphate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/Cs.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
Formelmasse 277.8696