Learn More
Caesiumhydrogencarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cesium hydrogen carbonate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cesium hydrogen carbonate |
| Schmelzpunkt | 175°C (decomposition) |
| Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
| Menge | 25 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 193.92 |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium hydrogen carbonate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, cesium salt