Learn More
Caesium, Plasma-Standardlösung, Cs 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4824669
44.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
534-17-8, 7697-37-2, 7732-18-5
CCs2O3
325.82
MFCD00010957
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
10796
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
534-17-8, 7697-37-2, 7732-18-5
CCs2O3
325.82
MFCD00010957
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
10796
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cesium
Menge 50 mL
Farbe Farblos
IUPAC-Name dicaesium(1+) carbonate
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Caesiumcarbonat:0,122%; Wasser:94,878%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig