Learn More
Caesium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cs 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460450
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460450 500 mL 500 Milliliter
11332368 50 mL 50 Milliliter
11342368 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460450 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014425.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134037
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium plasma standard solution
Namenshinweis Cs 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Cs2CO3 in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 500 mL
Güte Specpure