Learn More
Cäsium-Wolframoxid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363598
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363598 25 g 25 Gramm
11353598 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039206.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13587-19-4
Summenformel Cs2O4W
MDL-Nummer MFCD00049438
Synonym Cesium tungstate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium tungsten oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 513.66
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch