Learn More
Cetearyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30137800
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137800 5 g 5 Gramm
30137181 10 g 10 Gramm
30011685 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137800 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3648835G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67762-27-0
Summenformel C18H38O . C16H34O
Molekulargewicht (g/mol) 512.93
Synonym Adol 63, Adol 65, Adol 66, Alcs., C16-18, Alfol 1618, Alfol 1618C, Alfol 30F, BTMS 350, Barolub LOH, C16-18 alcohols, C16-18 alcs., C16-18 fatty alcohols, CO 1618, CS 50, Cestopal 80M, Cetalol SCA, Cetanol K, Cetearyl alcohol, Cetostearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol, Cire algonol CS, Cire deLanol ST, Conol 30OC, Crodacol 1618, Crodacol CS 50, Crodacol CS 90, Crodacol SCB, Crodamol CS 90, Cyclochem emulsion wax, Dehydag wax N, Ecorol 68/50P, Epal 1618, Hydrenol D, Hydrenol DV, Hydrenol MY, Hyfatol CS, Hyfatol CS 50, Hyfatol CS/EP, Kalcohl 68, Kalcohl 6850, Kalcohl 6870, Kalcohl 86, Kalcohl 8665, Kalcohl 8688, Kalcol 1618, Kalcol 6850, Kolliphor CS-A, Kolliphor CS-B, Kolliwax CSA 50, Kolliwax CSA 70, Lanette 20, Lanette D, Lanette O, Laurex CS, Mixture of cetyl and stearyl alcohols, NAA 45, NAA 46, Nafol 1618, Nafol 1618F, Radianol 1769, Rofanol P 50/55, Rofanol P 80/55, Rofanol P 80/85, Salim C 16/18, Sipol CS, Speziol C 16-18, Speziol D Pharma, Stenol 1618, Stenol PC, Surfol 1618, Tego Alkanol 1618
IUPAC-Name heptadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetearyl Alcohol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
Formelmasse 512.5532