Learn More
Cetirizindiamid-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cetirizine Amide Dihydrochloride |
| CAS | 200707-85-3 |
| Summenformel | C21 H26 Cl N3 O2 . 2 Cl H |
| Menge | 2 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H26ClN3O2.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-Name | 2-[2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetamid;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 460.82 |
| Formelmasse | 459.1247 |