Learn More
CFDP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26636-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885045
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May play a role during embryogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
CFDP1
Polyclonal
Unconjugated
CFDP1
BUCENTAUR, CFDP1, CP27, p97, SWC5, Yeti
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10428
-20°C
Liquid
Western Blot
0.83 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UEE9
CFDP1
CFDP1 Fusion Protein Ag24425