Learn More
CFLAR/FLIP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CFLAR/FLIP |
---|---|
Konzentration | 0.72 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886753
|
Proteintech
10394-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876753
|
Proteintech
10394-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FLIP (CFLAR) is an apoptosis regulator protein which functions as a crucial link between cell survival and cell death pathways in mammalian cells. It acts as an inhibitor of TNFRSF6 mediated apoptosis. A proteolytic fragment (p43) is likely retained in the death-inducing signaling complex (DISC) thereby blocking further recruitment and processing of caspase-8 at the complex. Full length and shorter isoforms have been shown either to induce apoptosis or to reduce TNFRSF-triggered apoptosis. Lacks enzymatic (caspase) activity.Spezifikation
CFLAR/FLIP | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O15519 | |
8837 | |
CFLAR/FLIP Fusion Protein Ag0593 | |
Primary | |
-20°C | |
CFLAR |
0.72 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
c FLIP, c FLIPL, c FLIPR, c FLIPS, CASH, CASP8AP1, Caspase eight related protein, Caspase homolog, Casper, CFLAR, CLARP, FLAME, FLAME 1, FLAME1, FLIP, I FLICE, Inhibitor of FLICE, MRIT, Usurpin | |
CFLAR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |