Learn More
Thermo Scientific™ Cfr42I (SacII) (10 U/μL)
Das Restriktionsenzym Cfr42I (SacII) erkennt CCGC^GG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im B-Puffer (Isoschizomere: KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII).
Marke: Thermo Scientific™ ER0202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
- Molekulare Klonierung
- Kartierung von Restriktionsstellen
- Genotypisierung
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
- SNP
Hinweis
Die Aktivität von Cfr42I wird durch eine hohe Salzkonzentration beeinträchtigt. Spuren von Natriumchlorid, die in der Substrat-DNA nach Abschluss der vorgelagerten Anwendungen verbleiben, können möglicherweise die Enzymaktivität hemmen und zu einer Behinderung der DNA-Spaltung führen. Bestimmte Stellen in der Lambda-DNA sind mit Cfr42Ischwierig zu spalten; das gleich gilt für seinen Prototyp SacII. Mindestens zwei Kopien der Cfr42I-Erkennungsstelle sind für eine effiziente Spaltung erforderlich.
Spezifikation
10 U/μl | |
Cfr42I (SacII) | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer B | |
37°C | |
5 x 1200 E | |
Herkömmliches Klonen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.