missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cfr42I (SacII) (10 U/μL)

Das Restriktionsenzym Cfr42I (SacII) erkennt CCGC^GG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im B-Puffer (Isoschizomere: KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII).

55.50 € - 222.00 €

Spezifikation

Konzentration 10 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10568180
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0201
1200 U
55.50 €
1200 Einheiten
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10369679
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0202
5 x 1200 E
222.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10379679
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0205
2000 E
87.25 €
2000 Einheiten
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.

Besondere Eigenschaften

  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation

Spezifikation

10 U/μl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.