missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFTR Antibody (CFTR/9148R), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18632444 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18632444 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18632444 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324057PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CFTR Monoclonal antibody specifically detects CFTR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CFTR
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CFTR/9148R
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ABC35, ABCC7CF, ATP-binding cassette sub-family C member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, CFTR/MRP, Channel conductance-controlling ATPase, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding cassettesub-family C, member 7), cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, ATP-binding cassette(sub-family C, member 7), dJ760C5.1, EC 3.6.3, MRP7EC 3.6.3.49, TNR-CFTR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 258-385) of human CFTR protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet ABC Transporters, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1080
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.