missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CFTR Rabbit, Clone: CFTR/1775R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CFTR |
---|---|
Klon | CFTR/1775R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15919767
|
EnquireBio
1080-RBM5-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909767
|
EnquireBio
1080-RBM5-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
CFTR | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
1080 | |
Recombinant human CFTR fragment (aa258-385) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
165-170kDa |
CFTR/1775R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_011514056 | |
CFTR | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta. |