missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFTR Rabbit, Clone: CFTR/1775R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 1080-RBM5-P1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15919767

  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CFTR
Cell Surface and Cytoplasmic
CFTR/1775R
Unconjugated
NP_011514056
Rabbit
165-170kDa
Protein A/G Purified
RUO
1080
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CFTR
Recombinant human CFTR fragment (aa258-385)
MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote