Learn More
CGGBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10716-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887273
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CGGBP1 influences expression of the FMR1 gene which is associated with the fragile X mental retardation syndrome by specifically interacting with the 5-prime (CGG)n-3-prime repeat in its 5-prime UTR.
Spezifikation
Spezifikation
CGGBP1
Polyclonal
Unconjugated
CGGBP1
20 kDa CGG binding protein, CGG binding protein 1, CGGBP, CGGBP1, p20 CGGBP, p20 CGGBP DNA binding protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
106143, 288353, 8545
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BHG9, Q9UFW8
Cggbp1
CGGBP1 Fusion Protein Ag1129
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat