Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 12177 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005472
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18005472 10 mg 10 Milligramm
30001205 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18005472 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1134/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
β3 partial agonist. β1/β2 antagonist
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64208-32-8
Summenformel C14H22ClN3O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGP 12177 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 315.8
Reinheit >98%
Molekulargewicht 315.798