missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGP 3466B maleate, Tocris Bioscience™

GAPDH inhibitor; neuroprotective

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 296650

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412154

  • 757.05 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Orally active glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) inhibitor. Exhibits antiapoptotic activity via inhibition of GAPDH nuclear translocation and mitochondrial complex 1-dependent H2O2 release. Displays neuroprotective activity in vivo.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

200189-97-5
391.423
omigapil maleate, cgp 3466b maleate, unii-3q69bfz4op, 3q69bfz4op, tch 346 maleate, dibenzo b,f oxepin-10-ylmethyl-methyl-prop-2-ynyl-amine maleate, n-dibenz b,f oxepin-10-ylmethyl-n-methyl-n-2-propynyl amine monomaleic acid salt, n-dibenz b,f oxepin-10-ylmethyl-n-methyl-n-2-propynyl amine maleate, maleic acid; methyl 2-oxatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3 8 ,4,6,9,11,13-heptaen-9-ylmethyl prop-2-yn-1-ylamine
N-(benzo[b][1]benzoxepin-5-ylmethyl)-N-methylprop-2-yn-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid
C23H21NO5
SQAZQLMBEHYFJA-BTJKTKAUSA-N
9821821
CN(CC#C)CC1=CC2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C31.C(=CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

50mg
200189-97-5
omigapil maleate, cgp 3466b maleate, unii-3q69bfz4op, 3q69bfz4op, tch 346 maleate, dibenzo b,f oxepin-10-ylmethyl-methyl-prop-2-ynyl-amine maleate, n-dibenz b,f oxepin-10-ylmethyl-n-methyl-n-2-propynyl amine monomaleic acid salt, n-dibenz b,f oxepin-10-ylmethyl-n-methyl-n-2-propynyl amine maleate, maleic acid; methyl 2-oxatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3 8 ,4,6,9,11,13-heptaen-9-ylmethyl prop-2-yn-1-ylamine
CN(CC#C)CC1=CC2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C31.C(=CC(=O)O)C(=O)O
391.423
391.42
CGP 3466B maleate
C23H21NO5
SQAZQLMBEHYFJA-BTJKTKAUSA-N
N-(benzo[b][1]benzoxepin-5-ylmethyl)-N-methylprop-2-yn-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid
9821821
>99%
Videos
Dokumentation