Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 36216 hydrochloride
Beschreibung
CGP 36216 hydrochloride is a selective GABAB antagonist. Displays activity at presynaptic receptors; ineffective at GABAB postsynaptic receptors.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1781834-71-6 |
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | CGP 36216 hydrochloride |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 187.6 |
| Hemmstoffe | CGP 36216 hydrochloride |
Nur für Forschungszwecke