Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 37849
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095552
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095552 50 mg 50 Milligramm
18094592 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095552 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1469/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective NMDA antagonist
Potent, selective and competitive NMDA receptor antagonist (Ki = 35 nM). Anticonvulsive following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127910-31-0
Summenformel C6H12NO5P
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGP 37849
Menge 50 mg
Formelmasse 209.14
Reinheit >99%
Molekulargewicht 209.138