Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 52432
Artikelnummer. 18015732
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18015732 10 mg 10 Milligramm
30001215 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18015732 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1246/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective GABAB antagonist
Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 85 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139667-74-6
Summenformel C15H24Cl2NO4P
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGP 52432
Menge 10 mg
Formelmasse 384.24
Reinheit >99%
Molekulargewicht 384.234