Learn More
CGREF1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18330386 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18330386 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18330386 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299923F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CGREF1 Polyclonal specifically detects CGREF1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CGREF1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias cell growth regulator with EF hand domain protein 1, cell growth regulator with EF-hand domain 1, Cell growth regulatory gene 11 protein, CGR11cell growth regulator with EF hand domain 1, hydrophobestin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CGREF1 (Q99674-1; Met1-Ile301).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10669
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG