Learn More
Chalkogenid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309090
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309090 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309090 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11078000AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chalcogran
CAS 38401-84-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chalcogran
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H16 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane, 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane, Chalcogran
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCC1CCC2(CCCO2)O1
IUPAC-Name 2-Ethyl-1,6-Dioxaspiro[4.4]Nonan
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 156.2221
Menge 1 mL
Formelmasse 156.115 g/mol