Learn More
Chalcogran, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15761769 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15761769 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15761769 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461410010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chalcogran
CAS 38401-84-2
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Summenformel C9H16O2
Synonym 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonan, ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 8-ethyl-4,9-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane, 1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane #, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane gc
Siedepunkt 67.0°C to 69.0°C
InChI-Schlüssel DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1CCC2(O1)CCCO2
IUPAC-Name 2-Ethyl-1,6-Dioxaspiro[4.4]Nonan
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
PubChem CID 581383
Formelmasse 156.22
Reinheit (%) 96%