missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHD1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15524742
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15524742 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15524742 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA541266

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: DALPAAEGGS RDQEEGKNHM YLFEGKDYSK EPSKEDRKSF EQLVNLQKTL Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

In response to DNA strand breaks, chromatin adopts a relaxed structure due to the addition of poly(ADP-ribose) (PAR) to chromatin proteins by PARP enzymes (see PARP1; MIM 173870), and this relaxation facilitates the repair of DNA damage. CHD1L interacts with PAR and has a role in chromatin relaxation following DNA damage (Ahel et al., 2009 [PubMed 19661379]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CHD1L
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen CHD1L
Gen-Zugriffsnummer Q86WJ1
Gen-Alias 4432404A22Rik; ALC1; amplified in liver cancer 1; amplified in liver cancer protein 1; CHD1L; CHDL; chromodomain helicase DNA binding protein 1 like; chromodomain helicase DNA binding protein 1-like; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like; LOW QUALITY PROTEIN: chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like; Snf2p; Unknown (protein for MGC:128792)
Gensymbole CHD1L
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the middle region of human CHD1L.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9557
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.