missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHD1L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3C1O9)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17789273
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17789273 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17789273 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA542673

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive test controls include: HepG2. Immunogen sequence: GEESSAELDY QDPDATSLKY VSGDVTHPQA GAEDALIVHC VDDSGHWGRG GLFTALEKRS AEPRKIYELA GKMKDLSLGG VLLFPVDDKE SRNKGQDLLA L.

In response to DNA strand breaks, chromatin adopts a relaxed structure due to the addition of poly(ADP-ribose) (PAR) to chromatin proteins by PARP enzymes (see PARP1; MIM 173870), and this relaxation facilitates the repair of DNA damage. CHD1L interacts with PAR and has a role in chromatin relaxation following DNA damage (Ahel et al., 2009 [PubMed 19661379]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CHD1L
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 3C1O9
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CHD1L
Gen-Zugriffsnummer Q86WJ1
Gen-Alias 4432404A22Rik; ALC1; amplified in liver cancer 1; amplified in liver cancer protein 1; CHD1L; CHDL; chromodomain helicase DNA binding protein 1 like; chromodomain helicase DNA binding protein 1-like; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like; LOW QUALITY PROTEIN: chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like; Snf2p; Unknown (protein for MGC:128792)
Gensymbole CHD1L
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-800 of human CHD1L (NP_004275).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9557
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.