Learn More
Aqualytic™ CHECKIT OZON 0- 0,7 MG/L
Aqualytic CheckIt Ozon DPD Testkit, Bereich:0 bis 1,0 mg/l, Genauigkeit:+/- 5 %, Menge:Gehäuse 1Pack
Marke:  Aqualytic™ 147270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43500kg
Artikelnummer. 10691433
  • 75.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Aqualytic CheckIt Ozon DPD Testkit, Bereich:0 bis 1,0 mg/l, Genauigkeit:+/- 5 %, Menge:Gehäuse 1Pack
Spezifikation
Spezifikation
5%
1/Packung
0 bis 1,0 mg/l
CheckIt Ozon DPD-Testkit