Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chelidamsäuremonohydrat
Catalog Number 10471972
64.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chelidamic acid monohydrate
CAS 199926-39-1
Schmelzpunkt 263°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5NO5·H2O
MDL-Nummer MFCD03818117
Menge 5 g
Beilstein 22, 268
Synonym 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, chelidamic acid monohydrate, 4-oxo-1h-pyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 1,4-dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, chelidamic acid hydrate, powder, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidamic acid hydrate dried material, t , ∼1 mol/mol water
InChI-Schlüssel SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(NC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
IUPAC-Name 4-Oxo-1H-Pyridin-2,6-Dicarbonsäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 201.14
PubChem CID 12302905
Formelmasse 201.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chelidamic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.