Learn More
Chelidamsäure-Monohydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10754271
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
6003-94-7
C7H4O6·H2O
202.12
MFCD00149433
KJZJAKSEIQOKAK-UHFFFAOYSA-N
chelidonic acid monohydrate, compound xi* hydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidonic acidmonohydrate, chelidonic acid 1-hydrate, c7h4o6.h2o, 2,6-dicarboxy-4-oxo-4h-pyran monohydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 4h-pyran-2,6-dicarboxylicacid, 4-oxo-, hydrate 1:1
51346158
4-Oxopyran-2,6-dicarbonsäure;hydrat
C1=C(OC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
6003-94-7
C7H4O6·H2O
202.12
MFCD00149433
KJZJAKSEIQOKAK-UHFFFAOYSA-N
chelidonic acid monohydrate, compound xi* hydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidonic acidmonohydrate, chelidonic acid 1-hydrate, c7h4o6.h2o, 2,6-dicarboxy-4-oxo-4h-pyran monohydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 4h-pyran-2,6-dicarboxylicacid, 4-oxo-, hydrate 1:1
51346158
4-Oxopyran-2,6-dicarbonsäure;hydrat
C1=C(OC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chelidonic acid monohydrate
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt 265°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 18, 490
Merck Index 14, 2052
Formelmasse 202.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chelidonic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.