Learn More
Chem Soft Nitril-Einweg-Handschuhe
Catalog Number p-8000451
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Diese Einweg-Handschuhe ermöglichen hervorragendes Tastgefühl. Nitrile Chem Soft Nitril-Einweghandschuhe bieten eine höhere mechanische Festigkeit als Latex. Außerdem bieten sie hohe Leistung beim Kontakt mit fettigen Produkten.
Branche:
  • Landwirtschaft
  • Industrie
  • Reinigung
  • Labor
  • Medizin
  • Pharmazeutik
  • Petrochemie
  • Druckindustrie
Verwendung des Produkts:
  • Feinmontage von öligen Teilen
  • Umgang mit Chemikalien
  • Elektronik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität EG 0075/797/162/09/13/1048 ext. 01/09/13
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Class 5, EC Category PPE 3
Farbe Durchscheinend
Einwegprodukt Ja
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Nein
Größe Groß
Modell CS046W/L
Serie CS046 W
Länge (metrisch) 400 mm