Learn More
Justrite™ Chemcor™ Unterbausicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Justrite Chemcor™ Sicherheits-Unterschrank für korrosive Substanzen/Säuren bietet Korrosions- und Brandschutz.
1849.41 € - 2545.92 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
---|---|
Innentiefe (angloamerikanisch) | 18.75 Zoll |
Außentiefe (metrisch) | 55.8 cm |
Innentiefe (metrisch) | 47.6 cm |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11985436
|
Justrite™
89230221 |
192 lb. | 87 kg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11995436
|
Justrite™
8923222 |
194 lb. | 88 kg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
- 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
- Nahtlose Oberfläche
- Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
- Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
- Blau
- Untertisch-Modell
- Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
- Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
- Sure-grip™ Griffe
Zertifizierungen
- Von FM Global getestet und zugelassen
- Gemäß den Vorschriften in Richtlinie 30 der National Fire Protection Association (NFPA) entwickelt
Compliance
FM-geprüft und entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes „International Fire Code“ in NFPA 1 „Uniform Fire Code“
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA | |
55.8 cm | |
Blau | |
18.75 x 31.75 x 27.37 Zoll (47.6 x 80.6 x 69.5 cm) | |
Stahl (CR) | |
35 Zoll | |
Entzündbare Stoffe | |
88.9 cm | |
ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech | |
2 | |
Epoxid, Thermoplast | |
88.9 cm |
18.75 Zoll | |
47.6 cm | |
22 Zoll | |
35 Zoll | |
Untertischsicherheitsschrank | |
Manuell verschließbar | |
27.37 Zoll | |
69.5 cm | |
83 l, 22 gal. | |
1 | |
31.75 Zoll | |
80.6 cm |