Learn More
Chemerin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen Chemerin
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10216-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10216-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Retinoids act through ligand-dependent transcription factors, retinoid X receptor (RXRs) and retinoic acid receptors (RARs). Tazarotene-induced gene (TIG) proteins, also designated retinoic acid receptor responder proteins or RAR-responsive proteins, can be membrane bound or secreted. TIGs act as tumor suppressor genes in human cancers and are highly expressed in skin, hair follicles and endothelial cells as well as in pancreas, spleen and intestine. TIGs are activated by tazarotene and have been implicated as growth regulators that mediate the growth suppressive effects of retinoids. TIG2 is a secreted protein that is mainly expressed in epidermis, hair follicles and endothelial cells. TIG2 is inhibited in psoriatic lesions and is activated by tazarotene in skin rafts and in epidermis of psoriatic lesions.
Spezifikation
Spezifikation
Chemerin
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q99969
5919
Chemerin Fusion Protein Ag0261
Primary
-20°C
RARRES2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Chemerin, HP10433, RAR responsive protein TIG2, RARRES2, TIG2
RARRES2
IgG
Antigen Affinity Chromatography