missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHEMetrics™ Chemets™ Testkit-Nachfüllpackungen

Ergebnisse in höchstens zwei Minuten

Marke:  CHEMetrics™ R9010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11721064

Menge Preis
1 28.83 € / 30 Stück
10 26.58 € / 30 Stück
Verfügbar ab
03-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!



Beschreibung

Beschreibung

Testkit-Nachfüllpackungen für Chlorin (DPD), Kupfer, gelöster Sauerstoff, Wasserstoffperoxid, Phenole, Phosphat, Silika, Sulfid und mehr. Für maximale Einfachheit und Genauigkeit entwickelte Chemets Ampullen mit einem Durchmesser von 7 mm mit vorgeprägten, konisch zulaufenden Spitzen und vakuumversiegeltem Reagenz.

  • Zum Durchführen eines Tests einfach die Chemets Ampulle in die Probe eintauchen, die Spitze abbrechen und das korrekte Probenvolumen wird schnell in die Ampulle gesaugt
  • In zwei Minuten oder weniger führt die Reaktion zwischen der Probe und dem Reagenz zu einer Verfärbung, die dann mit dem entsprechenden Farbenstandard für die Quantifizierung von Ergebnissen verglichen werden kann

Komparatoren haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren.

Bestellinformation

Die Nachfüllpackungen enthalten 30 Ampullen.

Spezifikation

Spezifikation

Silica
30 ampoules
Heteropolyblau
Silica testing kits
0 bis 1, 1 bis 10 ppm
Chemets™ Nachfüllpackung
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • refill CHEMets SiO2 0-10PPM

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4

Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: diethylene glycol, sodium bisulphate, 1-amino-2-napthol-4-sulphonic acid, sodiumsulphite

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation