Learn More
CHEMetrics CHEMets Phosphat, ortho Testkit Nachfüllung
Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
Marke: CHEMetrics R8510
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.01500kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Produkt enthält 30 selbstfüllende CHEMets Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-8510 für die Analyse von Phosphat, ortho. R-8510 ist kompatibel mit den Komparatoren C-8501 und C-8510.Bestellinformation
Die Nachfüllpackungen enthalten 30 Ampullen.
Spezifikation
Phosphat, ortho | |
30 selbstfüllende CHEMets-Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-8510 | |
0 bis 1 ppm und 1 bis 10 ppm | |
CHEMets Nachfüllkit |
Komparatoren C-8501 und C-8510 | |
30 | |
Zinnhaltiges Chlorid |
Sicherheit und Handhabung
- CHEMets refill phosphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter an zugelassene chemische Deponie oder organisch zu hohen Temperaturen verbrannt zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, ammonium molybdate