Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ PTFE-Schläuche
Ideal für chemische Transfers und pharmazeutische Prozesse
Marke:  Cole-Parmer™ 96000-06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11725898
  • 264.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
10-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das flexibelste Fluorpolymer.
  • Exzellente chemische Kompatibilität.
  • Durchscheinend.
  • Zertifizierung: FDA-konform.
  • Temperaturbereich: -450 bis +550 °F (-268 bis +288 °C).
  • Sterilisierung: Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft sterilisieren.
Spezifikation
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch;FDA;3 A;NSF-51;ADCF;NSF-61;USP;Nicht-DEHP;Nicht-Phthalat
550 °F
117 psi
Ja
PTFE
50 ft.
1.19 mm
−450 °F
50 ft./Pk.
Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft sterilisieren.
Durchscheinend
287 °C
Das flexibelste Fluorpolymer.
4 mm
6.4 mm
15.2 m
Chemische Transfer- und pharmazeutische Prozesse.
−267 °C
Exzellente chemische Kompatibilität.